missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Isopropoxy-2-phenylacetic acid, TRC

Artikelnummer. 30405958
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405958 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405958 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI91819825MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Isopropoxy-2-phenylacetic acid
CAS 5394-87-6
Molekylær formel C11H14O3
Mængde 25 mg
Synonym 2-Phenyl-2-(propan-2-yloxy)acetic acid
InChI formel InChI=1S/C11H14O3/c1-8(2)14-10(11(12)13)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3,(H,12,13)
SMIL CC(C)OC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
IUPAC navn 2-phenyl-2-propan-2-yloxyacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 194.23
Formel vægt 194.0943
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.