Få mere at vide
2-Isopropenyl-5-methyl-4-hexenoic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Isopropenyl-5-methyl-4-hexenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1845-54-1 |
| Molekylær formel | C12H20O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 5-Methyl-2-(1-methylethenyl)-4-hexenoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O2/c1-6-14-12(13)11(10(4)5)8-7-9(2)3/h7,11H,4,6,8H2,1-3,5H3 |
| SMIL | CCOC(C(C(C)=C)C/C=C(C)\C)=O |
| IUPAC navn | ethyl 5-methyl-2-(prop-1-en-2-yl)hex-4-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.29 |
| Formel vægt | 196.15 |