Få mere at vide
2-Isoniazid, Mikromol™
Beskrivelse
2-Isoniazid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Isoniazid |
| CAS | 1452-63-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Isoniazid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H7 N3 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Pyridinecarboxylic Acid Hydrazide, Picolinic acid, hydrazide (6CI,7CI,8CI), 2-(Hydrazinocarbonyl)pyridine, 2-Pyridinecarboxylic hydrazide, 2-Pyridylcarboxylic acid hydrazide, INHd 2, NSC 81875, Picolinic hydrazide, Picolinoyl hydrazide, Picolinoylhydrazine, Pyridine-2-carbohydrazide, WS 104, α-Picolinohydrazide, 2-Isoniazid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,7H2,(H,9,10) |
| SMIL | NNC(=O)c1ccccn1 |
| IUPAC navn | pyridine-2-carbohydrazide |
| Vis mere |