Få mere at vide
2-Isoniazid, Mikromol™
Artikelnummer. 17942506
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17942506 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17942506 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1529.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Isoniazid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isoniazid
CAS 1452-63-7
Analyt- eller komponentnavne 2-Isoniazid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H7 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Pyridinecarboxylic Acid Hydrazide, Picolinic acid, hydrazide (6CI,7CI,8CI), 2-(Hydrazinocarbonyl)pyridine, 2-Pyridinecarboxylic hydrazide, 2-Pyridylcarboxylic acid hydrazide, INHd 2, NSC 81875, Picolinic hydrazide, Picolinoyl hydrazide, Picolinoylhydrazine, Pyridine-2-carbohydrazide, WS 104, α-Picolinohydrazide, 2-Isoniazid
InChI formel InChI=1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
SMIL NNC(=O)c1ccccn1
IUPAC navn pyridine-2-carbohydrazide
Molekylvægt (g/mol) 137.14
Mængde 25 mg
Formel vægt 137.0589 g/mol