Få mere at vide
(2-Isocyanoethyl)-benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Isocyanoethyl)-benzene |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N/c1-10-8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2 |
| Formel vægt | 131.0735 |