Få mere at vide
2-isocyanatobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4509714
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10548253
Brand: Thermo Scientific Maybridge BTB13667CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 42066-86-4
Molekylær formel C8H4N2O
Molekylvægt (g/mol) 144.133
InChI nøgle FQLNVWAFXQUXGW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735873
IUPAC navn 2-isocyanatobenzonitril
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C#N)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isocyanatobenzonitrile
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel CNC6H4NCO
Mængde 250 mg
Synonym 2-cyanophenyl isocyanate, benzonitrile,2-isocyanato, 2-isocyanato-benzonitrile, 2-isocyanatobenzenecarbonitrile, 2-cyanophenylisocyanate, benzonitrile, 2-isocyanato, acmc-1ap1b
Formel vægt 144.13
Procent renhed 95%