Få mere at vide
2-isocyanatobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10548253
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10548253 250 mg 250mg
10502632 1 g 1g
10066664 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10548253 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB13667CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 42066-86-4
Molekylær formel C8H4N2O
Molekylvægt (g/mol) 144.133
InChI nøgle FQLNVWAFXQUXGW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735873
IUPAC navn 2-isocyanatobenzonitril
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C#N)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isocyanatobenzonitrile
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel CNC6H4NCO
Mængde 250 mg
Synonym 2-cyanophenyl isocyanate, benzonitrile,2-isocyanato, 2-isocyanato-benzonitrile, 2-isocyanatobenzenecarbonitrile, 2-cyanophenylisocyanate, benzonitrile, 2-isocyanato, acmc-1ap1b
Formel vægt 144.13
Procent renhed 95%