Få mere at vide
2-isocyanatobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Isocyanatobenzonitrile |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Lineær formel | CNC6H4NCO |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-cyanophenyl isocyanate, benzonitrile,2-isocyanato, 2-isocyanato-benzonitrile, 2-isocyanatobenzenecarbonitrile, 2-cyanophenylisocyanate, benzonitrile, 2-isocyanato, acmc-1ap1b |
| Formel vægt | 144.13 |
| Procent renhed | 95% |