Få mere at vide
2-Isobutyrylcyclohexanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Isobutyrylcyclohexanone |
| CAS | 39207-65-3 |
| Molekylær formel | C10H16O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-(2-Methyl-1-oxopropyl)cyclohexanone, 2-(2-Methylpropanoyl)cyclohexan-1-one, 2-(2-Methylpropanoyl)cyclohexanone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O2/c1-7(2)10(12)8-5-3-4-6-9(8)11/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)C(=O)C1CCCCC1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.23 |
| Formel vægt | 168.115 |