Få mere at vide
2-Isobutyryl-N-phenyl-3-phenylacrylamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Isobutyryl-N-phenyl-3-phenylacrylamide |
| CAS | 265989-32-0 |
| Molekylær formel | C19H14D5NO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-Methyl-3-oxo-N-(phenyl-d5)-2-(phenylmethylene)pentanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19NO2/c1-15(14-17-10-6-3-7-11-17)19(22)20-18(21)13-12-16-8-4-2-5-9-16/h2-13,15H,14H2,1H3,(H,20,21,22)/b13-12+/i2D,4D,5D,8D,9D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(\C=C\C(=O)NC(=O)C(C)Cc2ccccc2)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 2-methyl-N-[(E)-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)prop-2-enoyl]-3-phenylpropanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.39 |
| Formel vægt | 298.173 |