Få mere at vide
2-Isobutylthiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Isobutylthiazole |
| CAS | 18640-74-9 |
| Molekylær formel | C7 H11 N S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NS/c1-6(2)5-7-8-3-4-9-7/h3-4,6H,5H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)Cc1nccs1 |
| IUPAC navn | 2-(2-methylpropyl)-1,3-thiazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.23 |
| Formel vægt | 141.0612 |