Få mere at vide
2-isobutylthiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444804
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444804 25 g 25g
11434804 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444804 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13759.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18640-74-9 | C7H11NS | 141.232 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18640-74-9
Molekylær formel C7H11NS
Molekylvægt (g/mol) 141.232
MDL nummer MFCD00005334
InChI nøgle CMPVUVUNJQERIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isobutylthiazole, 2-isobutyl-1,3-thiazole, 2-2-methylpropyl thiazole, thiazole, 2-isobutyl, 2-2-methylpropyl-1,3-thiazole, 2-isobutyl thiazole, thiazole, 2-2-methylpropyl, iso-butyl thiazole, fema no. 3134
PubChem CID 62725
IUPAC navn 2-(2-methylpropyl)-1,3-thiazol
SMIL CC(C)CC1=NC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isobutylthiazole
Tæthed 0.998
Kogepunkt 172°C to 173°C
Flammepunkt 58°C (136°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.496
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 507823
Formel vægt 141.24
Procent renhed 99%