Få mere at vide
2-isobutylpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446066
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446066 5 g 5g
11456066 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22349.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6304-24-1
Molekylær formel C9H13N
Molekylvægt (g/mol) 135.21
MDL nummer MFCD02262142
InChI nøgle BBVSPSDWPYWMOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isobutylpyridine, 2-2-methylpropyl pyridine, 2-isobutyl pyridine, pyridine, 2-2-methylpropyl, unii-gs3k23h1q8, pyridine, 2-isobutyl, fema no. 3370, 2-isobutyl-pyridin, 2-isobutyl-pyridine, acmc-1b4hh
PubChem CID 61385
IUPAC navn 2-(2-methylpropyl)pyridin
SMIL CC(C)CC1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isobutylpyridine
Tæthed 0.899
Mængde 5 g
Formel vægt 135.21
Procent renhed 99%