Få mere at vide
2-Isobutyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Isobutyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane |
| CAS | 5455-65-2 |
| Molekylær formel | C10 H20 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5,5-Dimethyl-2-(2-methylpropyl)-1,3-dioxane |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O2/c1-8(2)5-9-11-6-10(3,4)7-12-9/h8-9H,5-7H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)CC1OCC(C)(C)CO1 |
| IUPAC navn | 5,5-dimethyl-2-(2-methylpropyl)-1,3-dioxane |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.265 |
| Formel vægt | 172.146 |