Få mere at vide
2-Isobutyl-3-methoxypyrazine, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10687011 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10687011 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10687011 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 412690010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine
Navn note 99%
CAS 24683-00-9
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H14N2O
Brydningsindeks 1.4912 to 1.4932
MDL nummer MFCD00006128
Mængde 1 g
Synonym 2-isobutyl-3-methoxypyrazine, 3-isobutyl-2-methoxypyrazine, 2-methoxy-3-2-methylpropyl pyrazine, 2-methoxy-3-isobutylpyrazine, 2-methoxy-3-isobutyl pyrazine, 1dzk, pyrazine, 2-methoxy-3-2-methylpropyl, unii-s327o0t12o, ibmp, 3-methoxy-2-isobutylpyrazine
InChI nøgle UXFSPRAGHGMRSQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=NC=CN=C1CC(C)C
IUPAC navn 2-methoxy-3-(2-methylpropyl)pyrazine
Molekylvægt (g/mol) 166.22
PubChem CID 32594
Formel vægt 166.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.