Få mere at vide
2-Isobutyl-3-methoxypyrazin, 98%
Artikelnummer. 11494644
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494644 5 g 5g
11484644 1 g 1g
11329599 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494644 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13680.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 24683-00-9 | C9H14N2O | 166,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24683-00-9
Molekylær formel C9H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 166.22
MDL nummer MFCD00006128
InChI nøgle UXFSPRAGHGMRSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isobutyl-3-methoxypyrazine, 3-isobutyl-2-methoxypyrazine, 2-methoxy-3-2-methylpropyl pyrazine, 2-methoxy-3-isobutylpyrazine, 2-methoxy-3-isobutyl pyrazine, 1dzk, pyrazine, 2-methoxy-3-2-methylpropyl, unii-s327o0t12o, ibmp, 3-methoxy-2-isobutylpyrazine
PubChem CID 32594
IUPAC navn 2-methoxy-3-(2-methylpropyl)pyrazin
SMIL COC1=NC=CN=C1CC(C)C
Specifica
Kemisk navn eller materiale 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine
Tæthed 0.986
Flammepunkt 80 °C (176 °F)
Brydningsindeks 1.49
Mængde 5 g
Formel vægt 166.22
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.