Få mere at vide
2-Isobutyl-3-methoxypyrazin, 98%
Artikelnummer. 11484644
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484644 1 g 1g
11494644 5 g 5g
11329599 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484644 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13680.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24683-00-9 | C9H14N2O | 166,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24683-00-9
Molekylær formel C9H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 166.22
MDL nummer MFCD00006128
InChI nøgle UXFSPRAGHGMRSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isobutyl-3-methoxypyrazine, 3-isobutyl-2-methoxypyrazine, 2-methoxy-3-2-methylpropyl pyrazine, 2-methoxy-3-isobutylpyrazine, 2-methoxy-3-isobutyl pyrazine, 1dzk, pyrazine, 2-methoxy-3-2-methylpropyl, unii-s327o0t12o, ibmp, 3-methoxy-2-isobutylpyrazine
PubChem CID 32594
IUPAC navn 2-methoxy-3-(2-methylpropyl)pyrazin
SMIL COC1=NC=CN=C1CC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine
Tæthed 0.986
Flammepunkt 80°C (176°F)
Brydningsindeks 1.49
Mængde 1 g
Formel vægt 166.22
Procent renhed 98%