Få mere at vide
2-Isobutyl-3-methoxy-d3-pyrazine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine-D3 (methoxy-D3) |
| CAS | 588732-63-2 |
| Molekylær formel | C9 D3 H11 N2 O |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Pyrazine, 2-(methoxy-d3)-3-(2-methylpropyl)- (9 CI), 2-Isobutyl-3-methoxy-d3-pyrazine, 2-(Methoxy-d3)-3-(2-methylpropyl)pyrazine, 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine-D3 (methoxy-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H14N2O/c1-7(2)6-8-9(12-3)11-5-4-10-8/h4-5,7 H,6H2,1-3H3/i3D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1nccnc1CC(C)C |
| IUPAC navn | 2-(2-methylpropyl)-3-(trideuteriomethoxy)pyrazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.2388 |
| Formel vægt | 169.1294 g/mol |
| Vis mere |