Få mere at vide
2-Isobutyl-1,3-dithiane, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11417004
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417004 5 g 5g
11427004 25 g 25g
11437004 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11417004 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21471.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69824-23-3
Molekylær formel C8H16S2
Molekylvægt (g/mol) 176.336
MDL nummer MFCD00040290
InChI nøgle WGIHYSKTNRQNHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isobutyl-1,3-dithiane, 2-2-methylpropyl-1,3-dithiane, 1,3-dithiane, 2-2-methylpropyl, wgihysktnrqnhp-uhfffaoysa
PubChem CID 7567618
IUPAC navn 2-(2-methylpropyl)-1,3-dithiane
SMIL CC(C)CC1SCCCS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Isobutyl-1,3-dithiane
Brydningsindeks 1.5315
Mængde 5 g
Formel vægt 176.35
Procent renhed 97%