missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-iso-Propyl-d7-5-methyl-d3-phenol-3,4,6-d3, TRC

Artikelnummer. 30449934
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449934 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30449934 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT41300125MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Thymol-d13
CAS 1219798-93-2
Molekylær formel C10 2H13 H O
Mængde 25 mg
Synonym Thymol D13 (1-methylethyl D7)
InChI formel InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D,5D,6D,7D
SMIL [2H]c1c([2H])c(c(O)c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn 2,4,5-trideuterio-6-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)-3-(trideuteriomethyl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 163.3
Formel vægt 163.1861
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.