Få mere at vide
2-Iodoxybenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30401100
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30401100 10 g
1 options
Artikelnummer. 30401100 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI72940010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodoxybenzoic Acid
CAS 61717-82-6
Molekylær formel C7 H5 I O4
Mængde 10 g
Synonym 1-Hydroxy-1,2-benziodoxol-3(1H)-one 1-Oxide, 1-Hydroxy-1,3-dioxo-3H-benz[d][1,2]iodoxol, 1-Hydroxy-3H-benz[d][1,2]iodoxol-1,3-dione, 1-Hydroxyl-2-benziodoxol-3(1H)-one 1-oxide, IBX, NSC 366248, SIBX
InChI formel InChI=1S/C7H5IO4/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12-7/h1-4H,(H,10,11)
SMIL OI1(=O)OC(=O)c2ccccc12
IUPAC navn 1-hydroxy-1-oxo-1λ^{5},2-benziodoxol-3-one
Molekylvægt (g/mol) 280.02
Formel vægt 279.9233