Få mere at vide
2-Iodoxybenzoic acid, stabilized
Artikelnummer. 10745803 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10745803 50 g Glasflaske 50g
10423433 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10745803 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 374650500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 61717-82-6 | C7H5IO4 | 280.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61717-82-6 , 64297-64-9 , 121-91-5 , 65-85-0
Molekylær formel C7H5IO4
Molekylvægt (g/mol) 280.01
MDL nummer MFCD00024166
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodoxybenzoic acid
Smeltepunkt 250.0°C
Farve Hvid
Emballage Glasflaske
Mængde 50 g
Merck Index 15, 5091
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 280.01
Procent renhed 39 to 50% as 2-Iodoxybenzoic acid
Fysisk form Powder, Prills or Agglomerates
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodoxybenzoic acid, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.