Få mere at vide
2-iodotoluen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Iodotoluene |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7I/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3 |
| Formel vægt | 217.9592 |