Få mere at vide
2-jodthiophen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10226630 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10226630 10 mL Glasflaske 10ml
1 options
Artikelnummer. 10226630 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 187880100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 3437-95-4 | C4H3IS | 210,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodothiophene
Navn note 98+%
CAS 3437-95-4
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -40,0 °C
Farve Brun-rød til grøn-gul
Tæthed 1.9000g/mL
Kogepunkt 181,0 °C til 185,0 °C
Flammepunkt 71 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H3IS
Brydningsindeks 1,6510 til 1,6530
MDL nummer MFCD00005424
Mængde 10 mL
Beilstein 17, 34
Specifik vægtfylde 1.9
Synonym thiophene, 2-iodo, 2-thienyl iodide, 2-iodo-thiophene, .alpha.-iodothiophene, iodothiophene, thiophene, iodo, alpha-iodothiophene, a-iodothiophene, thiophene,iodo, 2-iodo thiophene
InChI nøgle ROIMNSWDOJCBFR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CSC(=C1)I
IUPAC navn 2-iodthiophen
Molekylvægt (g/mol) 210.03
PubChem CID 18921
Formel vægt 210.03
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodothiophene
Signalord
  • Advarsel||Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.