Få mere at vide
2-Iodothiophen, 98%, stik. med kobber
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Iodothiophene |
| Navn note | stabiliseret med kobber |
| Smeltepunkt | -40 °C |
| Tæthed | 2.064 |
| Kogepunkt | 182 °C |
| Flammepunkt | 71 °C (159 °F) |
| Brydningsindeks | 1.652 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 104666 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Vis mere |