Få mere at vide
2-Iodothiophen, 98%, stik. med kobber
Artikelnummer. 11485343
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485343 25 g 25g
11495343 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485343 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12898.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 3437-95-4 | C4H3IS | 210,032 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3437-95-4
Molekylær formel C4H3IS
Molekylvægt (g/mol) 210.032
MDL nummer MFCD00005424
InChI nøgle ROIMNSWDOJCBFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2-iodo, 2-thienyl iodide, 2-iodo-thiophene, .alpha.-iodothiophene, iodothiophene, thiophene, iodo, alpha-iodothiophene, a-iodothiophene, thiophene,iodo, 2-iodo thiophene
PubChem CID 18921
IUPAC navn 2-iodthiophen
SMIL C1=CSC(=C1)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodothiophene
Navn note stabilized with copper
Smeltepunkt -40°C
Tæthed 2.064
Kogepunkt 182°C
Flammepunkt 71°C (159°F)
Brydningsindeks 1.652
Mængde 25 g
Beilstein 104666
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 210.04
Procent renhed 98%