Få mere at vide
2-Iodopyridine, 98%
Artikelnummer. 10586474 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10586474 1 g Glasflaske 1g
10746265 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10586474 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 379330010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5029-67-4 | C5H4IN | 205.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5029-67-4
Molekylær formel C5H4IN
Molekylvægt (g/mol) 205.00
MDL nummer MFCD00464928
InChI nøgle CCZWSTFVHJPCEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-pyridine, pyridine, iodo, iodopyridine, 2-iodo pyridine, 2-iodopyridine, 2-pyridyl iodide, 2-pyridyl iodide;, pyridine, 2-iodo, pubchem4074, acmc-1avou
PubChem CID 221126
IUPAC navn 2-iodpyridin
SMIL IC1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodopyridine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.9280g/mL
Kogepunkt 52.0°C (0.9 mmHg)
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.928
Formel vægt 204.99
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodopyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.