Få mere at vide
2-jodpyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459538
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15459538 25 g 25g
15449538 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459538 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63062.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5029-67-4 | C5H4IN | 205.00 g/mol
2-Iodopyridin er et reagens, der anvendes til fremstilling af humane NAD+-afhængige 15-hydroxyprostaglandin-dehydrogenaseinhibitorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Iodopyridin er et reagens, der anvendes til fremstilling af humane NAD+-afhængige
15-hydroxyprostaglandin-dehydrogenaseinhibitorer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5029-67-4
Molekylær formel C5H4IN
Molekylvægt (g/mol) 205.00
MDL nummer MFCD00464928
InChI nøgle CCZWSTFVHJPCEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-pyridine, pyridine, iodo, iodopyridine, 2-iodo pyridine, 2-iodopyridine, 2-pyridyl iodide, 2-pyridyl iodide;, pyridine, 2-iodo, pubchem4074, acmc-1avou
PubChem CID 221126
IUPAC navn 2-iodpyridin
SMIL IC1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodopyridine
Smeltepunkt 52°C (decomposition)
Farve Gul
Tæthed 1.928 g/mL
Brydningsindeks 1.632
Mængde 25 g
Beilstein 105790
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 205
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof