Få mere at vide
2-Iodopyridine-4-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365095
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11365095 1 g 1g
15494017 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365095 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31002.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 58481-10-0 | Molecular Formula: C6H4INO2 | Molecular Weight: 249.007 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58481-10-0
Molekylær formel C6H4INO2
Molekylvægt (g/mol) 249.007
MDL nummer MFCD06800803
InChI nøgle FALCXGCLOUKBSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodoisonicotinic acid, 2-iodo-isonicotinic acid, 2-iodo-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-iodo, 2-iodopyridine-4-carboxylicacid, pubchem16692, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-iodo, 2-iodopyridine-4-carboxylic acid
PubChem CID 14530245
IUPAC navn 2-iodopyridine-4-carboxylic acid
SMIL C1=CN=C(C=C1C(=O)O)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodopyridine-4-carboxylic acid
Smeltepunkt ∽210°C (decomposition)
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 249.01
Procent renhed 95%