Få mere at vide
2-Iodopyrazin, 95%
Artikelnummer. 11386699
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11386699 1 g 1g
11396699 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386699 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26244.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 32111-21-0 | C4H3IN2 | 205,986 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32111-21-0
Molekylær formel C4H3IN2
Molekylvægt (g/mol) 205.986
MDL nummer MFCD01319019
InChI nøgle OYWPFIUVDKHHGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodopyrazine, 2-iodo-pyrazine, 2-iodo-1,3-diazine, iodo-pyrazine, 2-iodo pyrazine, pyrazine, 2-iodo, acmc-1ad2s
PubChem CID 642841
IUPAC navn 2-iodpyrazin
SMIL C1=CN=C(C=N1)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodopyrazine
Tæthed 2.086
Kogepunkt 109°C to 110°C (34 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.655
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 205.98
Procent renhed 95%