Få mere at vide
2-Iodopropan (stabiliseret med kobber), TRC
Artikelnummer. 30004284
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004284 10 g
30004146 50 g
30004030 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004284 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI71879510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-30-9
Molekylær formel C3 H7 I
Molekylvægt (g/mol) 169.99
Synonym Propane, 2-iodo- (8CI, 9CI, ACI), 2-Iodopropane (ACI), 1-Methylethyl iodide, 2-Propyl iodide, Isopropyl iodide, sec-Propyl iodide
IUPAC navn 2-iodopropan
SMIL CC(C)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodopropane
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
Formel vægt 169.9592