Få mere at vide
2-Iodopropan-d7, CDN
Artikelnummer. 30318169
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30318169 5 g
30314154 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30318169 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND52505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodopropane-D7
CAS 101927-33-7
Molekylær formel C3 D7 I
Mængde 5 g
Synonym Propane-1,1,1,2,3,3,3-d7, 2-iodo- (9 CI), 2-Iodopropane-d7, 2-Iodo-1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropane, Isopropyl-d7 iodide, Perdeuterioisopropyl iodide, 2-Iodopropane-D7, 2-Iodopropane-1,1,1,2,3,3,3-d7
InChI formel InChI=1 S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D
SMIL [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(I)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC navn 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-2-iodopropan
Molekylvægt (g/mol) 177.0353
Formel vægt 177,0032 g/mol
Procent renhed 98 atom % D, min 98% kemisk renhed
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.