Få mere at vide
2-iodopropan, 98+%, stabiliseret
Artikelnummer. 10124180 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10124180 500 mL Glasflaske 500ml
10011880 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10124180 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 164965000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 75-30-9 | C3H7I | 169,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-30-9 , 7440-50-8
Molekylær formel C3H7I
Molekylvægt (g/mol) 169.99
MDL nummer MFCD00001071
InChI nøgle FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl iodide, propane, 2-iodo, 2-propyl iodide, sec-propyl iodide, isopropyliodide, 2-jodpropan, 2-jodpropan czech, 2-iodo-propane, i-propyl iodide, unii-67k05opz0e
PubChem CID 6362
IUPAC navn 2-iodpropan
SMIL CC(C)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodopropane
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -90,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.7000g/mL
Kogepunkt 90,0 °C
Flammepunkt 42 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHI
Brydningsindeks 1,4972 til 1,4992
Mængde 500 mL
Beilstein 01, 114
Merck Index 15, 5260
Specifik vægtfylde 1.7
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: blandet med kloroform, eter, alkohol og benzen
Stabilisator Kobber
Formel vægt 169.99
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske