Få mere at vide
2-Iodopropane, 98+%, stab. with copper
Artikelnummer. 11487347
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11487347
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15066.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 75-30-9 | C3H7I | 169.993 g/mol
2-Iodopropan bruges til at fremstille smørsyre og isosmørsyre, som opløsningsmiddel, også brugt i medicin og organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-iodopropan bruges til fremstilling af smør- og isosmørsyre
, som opløsningsmiddel, også brugt i medicin og organisk syntese.
Opløselighed Opløseligt i
vand (1,4g/L).
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-30-9
Molekylær formel C3H7I
Molekylvægt (g/mol) 169.993
MDL nummer MFCD00001071
InChI nøgle FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl iodide, propane, 2-iodo, 2-propyl iodide, sec-propyl iodide, isopropyliodide, 2-jodpropan, 2-jodpropan czech, 2-iodo-propane, i-propyl iodide, unii-67k05opz0e
PubChem CID 6362
IUPAC navn 2-iodpropan
SMIL CC(C)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodopropane
Navn note stabilized with copper
Smeltepunkt -90 °C
Tæthed 1.701
Kogepunkt 88°C to 90°C
Flammepunkt 42°C (107°F)
Analyseprocentområde 98%, stabilized with copper
Lugt Recognizable
Brydningsindeks 1.4982
Mængde 500 g
FN nummer UN2392
Beilstein 1098244
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,5214
Opløselighedsinformation Soluble in water(1.4g/L).
Formel vægt 169.99
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske