Få mere at vide
2-iodopropan, 98+%, stab. med kobber
Artikelnummer. 11477347
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11477347 100 g 100g
11339599 25 g 25g
11487347 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15066.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 75-30-9 | C3H7I | 169,993 g/mol
2-Iodopropan bruges til at fremstille smørsyre og isosmørsyre, som opløsningsmiddel, også brugt i medicin og organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-iodopropan bruges til fremstilling af smør- og isosmørsyre
, som opløsningsmiddel, også brugt i medicin og organisk syntese.
Opløselighed Opløseligt i
vand (1,4g/L).
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-30-9
Molekylær formel C3H7I
Molekylvægt (g/mol) 169.993
MDL nummer MFCD00001071
InChI nøgle FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl iodide, propane, 2-iodo, 2-propyl iodide, sec-propyl iodide, isopropyliodide, 2-jodpropan, 2-jodpropan czech, 2-iodo-propane, i-propyl iodide, unii-67k05opz0e
PubChem CID 6362
IUPAC navn 2-iodpropan
SMIL CC(C)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodopropane
Navn note stabiliseret med kobber
Smeltepunkt °C til 90 °C
Tæthed 1.701
Kogepunkt 88 °C til 90 °C
Flammepunkt 42 °C (107 °F)
Analyseprocentområde 98%, stabiliseret med kobber
Brydningsindeks 1.4982
Mængde 100 g
FN nummer UN2392
Beilstein 1098244
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,5214
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (1,4 g/L).
Formel vægt 169.99
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodopropane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Iodopropane