Få mere at vide
2-iodopropan, 98+%, stab. med kobber
Artikelnummer. 11339599
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11339599 25 g 25g
11477347 100 g 100g
11487347 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11339599 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15066.14
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 75-30-9 | C3H7I | 169,993 g/mol
2-Iodopropan bruges til at fremstille smørsyre og isosmørsyre, som opløsningsmiddel, også brugt i medicin og organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-iodopropan bruges til fremstilling af smør- og isosmørsyre
, som opløsningsmiddel, også brugt i medicin og organisk syntese.
Opløselighed Opløseligt i
vand (1,4g/L).
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-30-9
Molekylær formel C3H7I
Molekylvægt (g/mol) 169.993
MDL nummer MFCD00001071
InChI nøgle FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl iodide, propane, 2-iodo, 2-propyl iodide, sec-propyl iodide, isopropyliodide, 2-jodpropan, 2-jodpropan czech, 2-iodo-propane, i-propyl iodide, unii-67k05opz0e
PubChem CID 6362
IUPAC navn 2-iodpropan
SMIL CC(C)I
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Iodopropane
Navn note stabiliseret med kobber
Smeltepunkt -90 °C
Tæthed 1.701
Kogepunkt 88 °C til 90 °C
Flammepunkt 42 °C (107 °F)
Analyseprocentområde 98%, stabiliseret med kobber
Lugt Genkendelig
Brydningsindeks 1.4982
Mængde 25 g
FN nummer UN2392
Beilstein 1098244
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,5214
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (1,4 g/L).
Formel vægt 169.99
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske