Få mere at vide
2-Iodopropane-2-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Iodopropane-2-D |
| CAS | 95927-03-0 |
| Molekylær formel | C3 D H6 I |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Propane-2-d, 2-iodo- (6 CI, 9 CI), 2-Iodopropane-2-d1, 2-Iodopropane-2-d, 2-Iodopropane-2-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i3D |
| SMIL | [2 H]C(C)(C)I |
| IUPAC navn | 2-deuterio-2-iodopropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.9983 |
| Formel vægt | 170.9655 g/mol |
| Vis mere |