Få mere at vide
2-iodophenyleddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30398893
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30398893 25 g
1 options
Artikelnummer. 30398893 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI71753025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodophenylacetic Acid
CAS 18698-96-9
Molekylær formel C8H7IO2
Mængde 25 g
Synonym 2-Iodobenzeneacetic Acid, o-Iodophenylacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H7IO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
SMIL OC(=O)Cc1ccccc1I
IUPAC navn 2-(2-iodophenyl)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 262.04
Formel vægt 261.9491