Få mere at vide
2-iodophenol, TRC
Artikelnummer. 30398274
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30398274 25 g
1 options
Artikelnummer. 30398274 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI71750025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodophenol
CAS 533-58-4
Molekylær formel C6H5IO
Mængde 25 g
Synonym NSC 9245, o-Iodophenol
InChI formel InChI=1S/C6H5IO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
SMIL Oc1ccccc1I
IUPAC navn 2-iodophenol
Molekylvægt (g/mol) 220.01
Formel vægt 219.9385