Få mere at vide
2-Iodophenol, 98%
Artikelnummer. 15109283 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15109283 100 g Glasflaske 100g
10501882 5 g Glasflaske 5g
10381391 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15109283 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 412481000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 533-58-4 | C6H5IO | 220,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 533-58-4
Molekylær formel C6H5IO
Molekylvægt (g/mol) 220.01
MDL nummer MFCD00013963
InChI nøgle KQDJTBPASNJQFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-iodophenol, phenol, 2-iodo, phenol, o-iodo, o-jodfenol, 2-jodfenol, phenol, iodo, o-jodfenol czech, 2-jodfenol czech, o-jodphenol, 2-iodanylphenol
PubChem CID 10784
ChEBI CHEBI:16706
IUPAC navn 2-iodphenol
SMIL OC1=CC=CC=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodophenol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 37,0 °C til 43,0 °C
Farve Brun til cremefarvet eller hvid
Kogepunkt 186,0 °C til 187,0 °C (160,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel IC6H4OH
Mængde 100 g
Merck Index 15,5078
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol og ether
Formel vægt 220.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystalline Low Melting Mass
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.