Få mere at vide
2-Iodophenol, 98%
Product Code. 10501882 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10501882 5 g Glasflaske 5g
10381391 25 g Glasflaske 25g
15109283 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 10501882 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 412480050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 533-58-4 | C6H5IO | 220.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 533-58-4
Molekylær formel C6H5IO
Molekylvægt (g/mol) 220.01
MDL nummer MFCD00013963
InChI nøgle KQDJTBPASNJQFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-iodophenol, phenol, 2-iodo, phenol, o-iodo, o-jodfenol, 2-jodfenol, phenol, iodo, o-jodfenol czech, 2-jodfenol czech, o-jodphenol, 2-iodanylphenol
PubChem CID 10784
ChEBI CHEBI:16706
IUPAC navn 2-iodphenol
SMIL OC1=CC=CC=C1I
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Iodophenol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 37.0°C to 43.0°C
Farve Brun til cremefarvet eller hvid
Kogepunkt 186.0°C to 187.0°C (160.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel IC6H4OH
Mængde 5 g
Merck Index 15,5078
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formel vægt 220.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystalline Low Melting Mass
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Iodophenol
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.