Få mere at vide
2-Iodophenol, 98%
Artikelnummer. 11490144
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490144 100 g 100g
11470144 5 g 5g
11480144 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11490144 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A13599.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 533-58-4 | C6H5IO | 220,01 g/mol
2-Iodophenol anvendes til syntese af aryl-2-benzofuranyl- og aryl-2-indolylcarbinoler med høj enantiomer renhed og 3,3-disubstituerede-2,3-dihydrobenzofuraner. Kobling med phenylacetylen i nærvær af et Pd-kompleks og CuI giver 2-phenylbenzofuran i godt udbytte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Iodophenol anvendes til syntese af aryl-2-benzofuranyl- og aryl-2-indolylcarbinoler med høj enantiomer renhed og 3,3-disubstituerede-2,3-dihydrobenzofuraner. Kobling med phenylacetylen i nærvær af et Pd-kompleks og CuI giver 2-phenylbenzofuran i godt udbytte.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Den er følsom over for lys. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 533-58-4
Molekylær formel C6H5IO
Molekylvægt (g/mol) 220.01
MDL nummer MFCD00013963
InChI nøgle KQDJTBPASNJQFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-iodophenol, phenol, 2-iodo, phenol, o-iodo, o-jodfenol, 2-jodfenol, phenol, iodo, o-jodfenol czech, 2-jodfenol czech, o-jodphenol, 2-iodanylphenol
PubChem CID 10784
ChEBI CHEBI:16706
IUPAC navn 2-iodphenol
SMIL OC1=CC=CC=C1I
Spécification
Kemisk navn eller materiale 2-Iodophenol
Smeltepunkt 39 °C til 41 °C
Tæthed 1.947
Kogepunkt 186 °C til 187 °C (160 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 100 g
Beilstein 1855300
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,5035
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 220.01
Procent renhed 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.