Få mere at vide
2-Iodophenol, 98%
Artikelnummer. 11480144
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11480144
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13599.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 533-58-4 | C6H5IO | 220.01 g/mol
2-Iodophenol anvendes til syntese af aryl-2-benzofuranyl- og aryl-2-indolylcarbinoler med høj enantiomer renhed og 3,3-disubstituerede-2,3-dihydrobenzofuraner. Kobling med phenylacetylen i nærvær af et Pd-kompleks og CuI giver 2-phenylbenzofuran i godt udbytte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Iodophenol anvendes til syntese af aryl-2-benzofuranyl- og aryl-2-indolylcarbinoler med høj enantiomer renhed og 3,3-disubstituerede-2,3-dihydrobenzofuraner. Kobling med phenylacetylen i nærvær af et Pd-kompleks og CuI giver 2-phenylbenzofuran i godt udbytte.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Den er følsom over for lys. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 533-58-4
Molekylær formel C6H5IO
Molekylvægt (g/mol) 220.01
MDL nummer MFCD00013963
InChI nøgle KQDJTBPASNJQFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-iodophenol, phenol, 2-iodo, phenol, o-iodo, o-jodfenol, 2-jodfenol, phenol, iodo, o-jodfenol czech, 2-jodfenol czech, o-jodphenol, 2-iodanylphenol
PubChem CID 10784
ChEBI CHEBI:16706
IUPAC navn 2-iodphenol
SMIL OC1=CC=CC=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodophenol
Smeltepunkt 39°C to 41°C
Tæthed 1.947
Kogepunkt 186°C to 187°C (160 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
Beilstein 1855300
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,5035
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 220.01
Procent renhed 98%