Få mere at vide
2-Iodophenol, 98%
Artikelnummer. 11470144
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470144 5 g 5g
11480144 25 g 25g
11490144 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470144 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13599.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 533-58-4 | C6H5IO | 220,01 g/mol
2-Iodophenol anvendes til syntese af aryl-2-benzofuranyl- og aryl-2-indolylcarbinoler med høj enantiomer renhed og 3,3-disubstituerede-2,3-dihydrobenzofuraner. Kobling med phenylacetylen i nærvær af et Pd-kompleks og CuI giver 2-phenylbenzofuran i godt udbytte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Iodophenol anvendes til syntese af aryl-2-benzofuranyl- og aryl-2-indolylcarbinoler med høj enantiomer renhed og 3,3-disubstituerede-2,3-dihydrobenzofuraner. Kobling med phenylacetylen i nærvær af et Pd-kompleks og CuI giver 2-phenylbenzofuran i godt udbytte.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Den er følsom over for lys. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 533-58-4
Molekylær formel C6H5IO
Molekylvægt (g/mol) 220.01
MDL nummer MFCD00013963
InChI nøgle KQDJTBPASNJQFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-iodophenol, phenol, 2-iodo, phenol, o-iodo, o-jodfenol, 2-jodfenol, phenol, iodo, o-jodfenol czech, 2-jodfenol czech, o-jodphenol, 2-iodanylphenol
PubChem CID 10784
ChEBI CHEBI:16706
IUPAC navn 2-iodphenol
SMIL OC1=CC=CC=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodophenol
Smeltepunkt 39°C to 41°C
Tæthed 1.947
Kogepunkt 186°C to 187°C (160 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 1855300
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,5035
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 220.01
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Iodophenol