missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(Iodomethyl)-6-[(phenylmethoxy)methyl]-1,4-dioxane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Iodomethyl)-6-[(phenylmethoxy)methyl]-1,4-dioxane |
| CAS | 338458-96-1 |
| Molekylær formel | C13H17IO3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17IO3/c14-6-12-8-16-10-13(17-12)9-15-7-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-13H,6-10H2 |
| SMIL | ICC1COCC(COCc2ccccc2)O1 |
| IUPAC navn | 2-(iodomethyl)-6-(phenylmethoxymethyl)-1,4-dioxane |
| Molekylvægt (g/mol) | 348.18 |
| Formel vægt | 348.0222 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?