Få mere at vide
2-Iodoindole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Iodoindole |
| CAS | 26340-49-8 |
| Molekylær formel | C8 H6 I N |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6IN/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5,10H |
| SMIL | Ic1cc2ccccc2[nH]1 |
| IUPAC navn | 2-iodo-1H-indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.04 |
| Formel vægt | 242.9545 |