Få mere at vide
2-Iodoheptafluorpropan, TRC
Artikelnummer. 30402778
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30402778 25 g
1 options
Artikelnummer. 30402778 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI81960025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodoheptafluoropropane
CAS 677-69-0
Molekylær formel C3F7I
Mængde 25 g
Synonym 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoro-2-iodopropane, 2-Iodo-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane, 2-Iodoperfluoropropane, Bis(trifluoromethyl)fluoroiodomethane, Fluoro(iodo)bis(trifluoromethyl)methane, Heptafluoro-2-iodopropane, Heptafluoroisopropyl iodide, Isoheptafluoropropyliodide, Perfluoro-2-iodopropane, Perfluoroisopropyl iodide
InChI formel InChI=1S/C3F7I/c4-1(11,2(5,6)7)3(8,9)10
SMIL FC(F)(F)C(F)(I)C(F)(F)F
IUPAC navn 1,1,1,2,3,3,3-heptafluor-2-iodopropan
Molekylvægt (g/mol) 295.93
Formel vægt 295.8933