Få mere at vide
(2-iodoethyl)benzen, 97 %, stabiliseret med kobber
Artikelnummer. 10402461 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10402461 25 mL Glasflaske 25ml
10063650 5 mL Glasflaske 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10402461 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305250250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 17376-04-4 | C8H9I | 232,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17376-04-4
Molekylær formel C8H9I
Molekylvægt (g/mol) 232.07
MDL nummer MFCD00039408
InChI nøgle KVTHPKXDLVYNCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodoethyl benzene, benzene, 2-iodoethyl, 2-phenylethyl iodide, phenethyl iodide, iodoethyl benzene, .beta.-phenethyl iodide, phenethyliodide, p-iodoethylbenzene, phenylethyl iodide, 4-iodoethylbenzene
PubChem CID 28503
IUPAC navn 2-iodethylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Iodoethyl)benzene
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Brun-Rød
Tæthed 1.6000g/mL
Kogepunkt 122,0 °C til 123,0 °C (13,0 mmHg)
Flammepunkt 110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2CH2I
Brydningsindeks 1,6000 til 1,6020
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.6
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand
Formel vægt 232.07
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske