Få mere at vide
2-iodoethanol, 99%, stabiliseret
Artikelnummer. 11914641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11914641 250 mL 250ml
10551431 10 mL 10ml
10561431 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11914641 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 175502500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 624-76-0 | C2H5IO | 171,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-76-0
Molekylær formel C2H5IO
Molekylvægt (g/mol) 171.97
MDL nummer MFCD00002830
InChI nøgle QSECPQCFCWVBKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanol, 2-iodo, iodoethanol, ethylene iodohydrin, 2-iodoethan-1-ol, iodoethyl alcohol, 2-indoethanol, 2-iodo ethanol, 2-iodo-ethanol, 2-iodo-1-ethanol, 2-iodoethyl alcohol
PubChem CID 12225
SMIL OCCI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodoethanol
Tæthed 2.2050g/mL
Kogepunkt 172,0 °C til 175,0 °C
Flammepunkt 65 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ICH2CH2OH
Brydningsindeks 1,5690 til 1,5720
Mængde 250 mL
Beilstein 01,339
Fieser 13,348
Specifik vægtfylde 2.205
IUPAC navn 2-iodethan-1-ol
Stabilisator Kobber
Formel vægt 171.97
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodoethanol, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P330-Skyl munden.