Få mere at vide
2-Iodoethanol, 99%, stikk. med kobber
Artikelnummer. 11467626
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11467626 100 g 100g
11447626 5 g 5g
11457626 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11467626 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14658.22
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 624-76-0 | C2H5IO | 171,97 g/mol
2-Iodoethanol anvendes til fremstilling af neuroexcitanter såsom 4-dicarboxylsyre, alfa-kainsyre, 3-(carboxymethyl)pyrrolidin-2 og alfa-isokainsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-iodethanol anvendes til fremstilling af
neuroexcitanter såsom 4-dicarboxylsyre, alfa-kainsyre, 3-(carboxymethyl)pyrrolidin-2 og alfa-isokainsyre.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med syreanhydrider, syrechlorider, fosforhalogenider, stærke syrer, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 624-76-0
Molekylær formel C2H5IO
Molekylvægt (g/mol) 171.97
MDL nummer MFCD00002830
InChI nøgle QSECPQCFCWVBKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanol, 2-iodo, iodoethanol, ethylene iodohydrin, 2-iodoethan-1-ol, iodoethyl alcohol, 2-indoethanol, 2-iodo ethanol, 2-iodo-ethanol, 2-iodo-1-ethanol, 2-iodoethyl alcohol
PubChem CID 12225
IUPAC navn 2-iodethanol
SMIL OCCI
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Iodoethanol
Navn note stabiliseret med kobber
Tæthed 2.202
Kogepunkt 85 °C (25 mmHg)
Flammepunkt 65 °C (149 °F)
Lugt Karakteristik
Lineær formel ICH2CH2OH
Brydningsindeks 1.572
Mængde 100 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1098258
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 171.96
Procent renhed 99%