Få mere at vide
2-Iodoethanol, 99%, stikk. med kobber
Artikelnummer. 11457626
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11457626 25 g 25g
11447626 5 g 5g
11467626 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11457626 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14658.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 624-76-0 | C2H5IO | 171,97 g/mol
2-Iodoethanol anvendes til fremstilling af neuroexcitanter såsom 4-dicarboxylsyre, alfa-kainsyre, 3-(carboxymethyl)pyrrolidin-2 og alfa-isokainsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-iodethanol anvendes til fremstilling af
neuroexcitanter såsom 4-dicarboxylsyre, alfa-kainsyre, 3-(carboxymethyl)pyrrolidin-2 og alfa-isokainsyre.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med syreanhydrider, syrechlorider, fosforhalogenider, stærke syrer, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-76-0
Molekylær formel C2H5IO
Molekylvægt (g/mol) 171.97
MDL nummer MFCD00002830
InChI nøgle QSECPQCFCWVBKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanol, 2-iodo, iodoethanol, ethylene iodohydrin, 2-iodoethan-1-ol, iodoethyl alcohol, 2-indoethanol, 2-iodo ethanol, 2-iodo-ethanol, 2-iodo-1-ethanol, 2-iodoethyl alcohol
PubChem CID 12225
IUPAC navn 2-iodethanol
SMIL OCCI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Iodoethanol
Navn note stabiliseret med kobber
Tæthed 2.202
Kogepunkt 85 °C (25 mmHg)
Flammepunkt 65 °C (149 °F)
Lugt Karakteristik
Lineær formel ICH2CH2OH
Brydningsindeks 1.572
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1098258
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 171.96
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Iodoethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P330-Skyl munden.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Iodoethanol